6-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) chemiluminescence reagent
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 4-Aminophthaloylhydrazine, 6-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Isoluminol, 4-Aminophthalhydrazide
A5300-1G
A5300-10G
TCIAA5300-1GEA
64
EUR
TCIAA5300-1G
TCIAA5300-10G
6-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) chemiluminescence reagent
6-Amino-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Formula:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00010560 Núm. CAS: 3682-14-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to lump |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Na2CO3 | almost transparency |
Water | max. 5.0 % |