6-Nitro-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Nitrophthalhydrazide, 2,3-Dihydro-6-nitro-1,4-phthalazinedione, 4-Nitrophthalic Hydrazide
N0799-25G
N0799-5G
TCIAN0799-25GEA
110
EUR
TCIAN0799-25G
TCIAN0799-5G
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahidroftalazina-1,4-diona
Formula:
C₈H₅N₃O₄ Pto. de fusión: 300°C |
Número MDL:
MFCD00006891 Núm. CAS: 3682-19-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |