Diethylbenzene (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D3378-25ML D3378-500ML
TCIAD3378-25MLEA 16 EUR
TCIAD3378-25ML TCIAD3378-500ML
Diethylbenzene (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Pto. Ebullición: 184°C
Pto. de fusión: –31°C
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00792900
Núm. CAS: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)