Pirazinacarbonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
C1123-25G C1123-500G
TCIAC1123-25GEA 16 EUR
TCIAC1123-25G TCIAC1123-500G
Pirazinacarbonitrilo ≥99.0% (por GC)
Pirazinacarbonitrilo
Formula: C₅H₃N₃
MW: 105,10 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Número MDL: MFCD00049361
Núm. CAS: 19847-12-2
EINECS: 243-369-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8351882161de86466c995c834c214eaa77e54a6&vid=e8351882161de86466c995c834c214eaa77e54a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %