Cloruro de octiltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trimethyl-n-octylammonium chloride, n-Octyltrimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyloctan-1-aminium chloride
O0178-25G O0178-100G O0178-5G
TCIAO0178-25GEA 77 EUR
TCIAO0178-25G TCIAO0178-100G TCIAO0178-5G
Cloruro de octiltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de octiltrimetilamonio
Formula: C₁₁H₂₆ClN
Número MDL: MFCD00059977
Núm. CAS: 10108-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ef15817b20c177d7e0750a9b710589cd94b9bca&vid=984cabbc89762fb34626d8eb6510f1dd002b6896&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency