3-Aminopropilmetilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
M0599-25ML M0599-500ML M0599-100ML
TCIAM0599-25MLEA 18 EUR
TCIAM0599-25ML TCIAM0599-500ML TCIAM0599-100ML
3-Aminopropilmetilamina ≥98.0% (por GC)
3-Aminopropilmetilamina
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de inflamación: 36°C
Número MDL: MFCD00008209
Núm. CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&vid=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %