3,5-Dimetilciclohexanona (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1282-25ML D1282-5ML
TCIAD1282-25MLEA 260 EUR
TCIAD1282-25ML TCIAD1282-5ML
3,5-Dimetilciclohexanona (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimetilciclohexanona
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,1962 g/mol
Número MDL: MFCD00019467
Núm. CAS: 2320-30-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9104cd70e7d09b4a785c9c91be27ebac7d19f3fe&vid=810c228b933339783e600d2a9331c05dd096689e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)