9-Decyn-1-ol ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dec-9-yn-1-ol, 10-Hydroxy-1-decyne
D3710-5G D3710-25G
TCIAD3710-5GEA 143 EUR
TCIAD3710-5G TCIAD3710-25G
9-Decyn-1-ol ≥94.0% (por GC)
9-Decyn-1-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00049199
Núm. CAS: 17643-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd29dc31e508525be478d3933990f929a917d68f&vid=fd29dc31e508525be478d3933990f929a917d68f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %