2-Decyn-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L05523.06 L05523.14
L05523.06EA 64.7 EUR
L05523.06 L05523.14
2-Decyn-1-ol ≥97%
2-Decyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 4117-14-0 Molecular Formula: CH3(CH2)6C≡CCH2OH Formula Weight: 154.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4585 Boiling Point: 114-116°/6mm Beilstein Reference: 1852842 MDL No.: MFCD00041567
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C (6 mmHg)
Densidad: 0,855
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041567
Núm. CAS: 4117-14-0