5-Decyn-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H53400.06
H53400.14
H53400.06EA
96
EUR
H53400.06
H53400.14
5-Decyn-1-ol ≥97%
5-Decyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 68274-97-5
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Refractive Index: 1.4610
Boiling Point: 238°
MDL No.: MFCD00464353
Formula:
C₁₀H₁₈O MW: 154,25 g/mol Pto. Ebullición: 238 °C Densidad: 0,861 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00464353 Núm. CAS: 68274-97-5 EINECS: 269-529-4 |