(±)-2-Bromovalerato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25530.14
B25530.22
B25530.14EA
33
EUR
B25530.14
B25530.22
(±)-2-Bromovalerato de etilo ≥97%
(±)-2-Bromovalerato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 615-83-8
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 1098901
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000159
Formula:
C₇H₁₃BrO₂ Pto. Ebullición: 190…192 °C Densidad: 1,226 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000159 Núm. CAS: 615-83-8 EINECS: 210-450-1 UN: 3265 ADR: 8,III |