Ácido 2-oxovalérico ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
K0015-1ML K0015-5ML
TCIAK0015-1MLEA 111 EUR
TCIAK0015-1ML TCIAK0015-5ML
Ácido 2-oxovalérico ≥95.0% (por GC)
Ácido 2-oxovalérico
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 179°C
Pto. de inflamación: 94°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066435
Núm. CAS: 1821-02-9
EINECS: 217-340-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72fac29ae5892ba8357bc637021cde3b4737263&vid=c72fac29ae5892ba8357bc637021cde3b4737263&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %