4-Aminobenzoato de terc-butilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-aminobenzoate
B3504-25G
B3504-5G
TCIAB3504-25GEA
139
EUR
TCIAB3504-25G
TCIAB3504-5G
4-Aminobenzoato de terc-butilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Aminobenzoato de terc-butilo
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,2423 g/mol |
Número MDL:
MFCD00665790 Núm. CAS: 18144-47-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...