4-Aminobenzoato de isopropilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropyl 4-aminobenzoate
A17551.14
A17551.22
A17551.14EA
52.9
EUR
A17551.14
A17551.22
4-Aminobenzoato de isopropilo 98%
4-Aminobenzoato de isopropilo
Purity: 98%
CAS No.: 18144-43-9
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.21
MDL No.: MFCD00017108
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179.21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017108 Núm. CAS: 18144-43-9 |