Butambeno (Butilo 4-aminobenzoato) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Butamben, Butyl 4-aminobenzoate
H54690.22
H54690.36
H54690.0B
H54690.22EA
76
EUR
H54690.22
H54690.36
H54690.0B
Butambeno (Butilo 4-aminobenzoato) 99%
Butambeno (Butilo 4-aminobenzoato)
Purity: 99%
CAS No.: 94-25-7
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 174°/8mm
Merck Reference: 14,1512
MDL No.: MFCD00017112
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 174 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 56…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017112 Núm. CAS: 94-25-7 EINECS: 202-317-1 Índice Merck: 14,1512 |