Risocaina (Propilo 4-aminobenzoato) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Propyl 4-aminobenzoate
L09066.18 L09066.09 L09066.0B L09066.36
L09066.18EA 119 EUR
L09066.18 L09066.09 L09066.0B L09066.36
Risocaina (Propilo 4-aminobenzoato) 98%
Risocaina (Propilo 4-aminobenzoato)
Purity: 98% CAS No.: 94-12-2 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 1211203
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017111
Núm. CAS: 94-12-2
EINECS: 202-306-1