D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14098.04
L14098.ME
L14098.04EA
587
EUR
L14098.04
L14098.ME
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Purity: 99%
CAS No.: 26782-71-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004265 Núm. CAS: 26782-71-8 |