D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-D-Tle-OH
L0157-1G L0157-5G
TCIAL0157-1GEA 115 EUR
TCIAL0157-1G TCIAL0157-5G
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.2 g/mol
Número MDL: MFCD00004265
Núm. CAS: 26782-71-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a49b3f75c1c66feb3f8dc1bbb485262cd866d922&vid=a49b3f75c1c66feb3f8dc1bbb485262cd866d922&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%