3-Amino-2-methylbenzotrifluoride ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M1328-1G M1328-5G
TCIAM1328-1GEA 40 EUR
TCIAM1328-1G TCIAM1328-5G
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride ≥99.0% (por GC)
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175.16 g/mol
Número MDL: MFCD00153216
Núm. CAS: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3230f25a759d3a2038f31ae65b552cdcef59cdaf&vid=3230f25a759d3a2038f31ae65b552cdcef59cdaf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency