Hidróxido de benciltrimetilamonio 10% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
B1070-25ML B1070-500ML
TCIAB1070-25MLEA 19 EUR
TCIAB1070-25ML TCIAB1070-500ML
Hidróxido de benciltrimetilamonio 10% in water
Hidróxido de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167.25
Número MDL: MFCD00008281
Núm. CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3267
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b213c5cf99d5111ed2ce7416826bbbac3cc313e&vid=f8659d24c6ec46e386ff5476067934021d88102b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%