4'-Bromo-3'-methylacetanilide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3142-25G
B3142-5G
TCIAB3142-25GEA
50
EUR
TCIAB3142-25G
TCIAB3142-5G
4'-Bromo-3'-methylacetanilide ≥98.0% (por GC)
4'-Bromo-3'-methylacetanilide
Formula:
C₉H₁₀BrNO |
Número MDL:
MFCD00040822 Núm. CAS: 90914-81-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |