Ácido 2,5-dibromotereftalico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3994-25G D3994-5G
TCIAD3994-25GEA 281 EUR
TCIAD3994-25G TCIAD3994-5G
Ácido 2,5-dibromotereftalico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,5-dibromotereftalico
Formula: C₈H₄Br₂O₄
Pto. de fusión: 318°C
Número MDL: MFCD00204593
Núm. CAS: 13731-82-3
EINECS: 237-300-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0778dc5c7dc1e6ede01c9fe50ab9051cdfbdc874&vid=0778dc5c7dc1e6ede01c9fe50ab9051cdfbdc874&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %