Óxido de trifenilestibina ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1850-1G T1850-5G
TCIAT1850-1GEA 81 EUR
TCIAT1850-1G TCIAT1850-5G
Óxido de trifenilestibina ≥95.0% (by HPLC)
Óxido de trifenilestibina
Formula: C₁₈H₁₅OSb
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013837
Núm. CAS: 4756-75-6
EINECS: 225-292-9
UN: 3467
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbecb0711dd13bd4f7744047efa0f1e2da78f34c&vid=dbecb0711dd13bd4f7744047efa0f1e2da78f34c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%