5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Oxo-6-phenylhexanoic acid
L08290.03 L08290.06
L08290.03EA 28.5 EUR
L08290.03 L08290.06
5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
5-Benzoylpentanoic acid
Purity: 99% CAS No.: 4144-62-1 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 1961325
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014380
Núm. CAS: 4144-62-1