Hidrogenosuccinato de etilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
H55116.03
H55116.06
H55116.14
H55116.03EA
36.2
EUR
H55116.03
H55116.06
H55116.14
Hidrogenosuccinato de etilo 95%
Hidrogenosuccinato de etilo
Purity: 95%
CAS No.: 1070-34-4
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00053346
Formula:
C₆H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 248 °C Densidad: 1,141 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053346 Núm. CAS: 1070-34-4 EINECS: 213-973-3 |