Hidrogenosuccinato de metilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
127730100
127730250
127731000
ACRO127730100EA
34.4
EUR
ACRO127730100
ACRO127730250
ACRO127731000
Hidrogenosuccinato de metilo 95%
Hidrogenosuccinato de metilo
Formula:
C₅H₈O₄ Pto. Ebullición: 151 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 55…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002788 Núm. CAS: 3878-55-5 EINECS: 223-408-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 58 °C |
GC | ≥94 % |
Sodium oxide (Na2O) | ≤0.4 % |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.03 % |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤0.03 % |