α-Bromoestireno 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
365800050 365800250 365801000
ACRO365800050EA 87.2 EUR
ACRO365800050 ACRO365800250 ACRO365801000
α-Bromoestireno 95% estabilizado
α-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
Pto. Ebullición: 67…70 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1,41 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012229
Núm. CAS: 98-81-7
EINECS: 202-702-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol