Decanoato de decilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1080-25ML D1080-500ML
TCIAD1080-25MLEA 36 EUR
TCIAD1080-25ML TCIAD1080-500ML
Decanoato de decilo ≥95.0% (por GC)
Decanoato de decilo
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de inflamación: 140°C
Número MDL: MFCD00059280
Núm. CAS: 1654-86-0
EINECS: 216-729-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c1690c315cfc33240f846c1a7879cf786e88403&vid=9c1690c315cfc33240f846c1a7879cf786e88403&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %