Decanoato de propilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B25159.0B B25159.18
B25159.0BEA 732 EUR
B25159.0B B25159.18
Decanoato de propilo ≥98%
Decanoato de propilo
Purity: 98% CAS No.: 30673-60-0 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH2CH3 Formula Weight: 214.35 Flash Point: 115°(239°F) Boiling Point: 254° MDL No.: MFCD00056329
Formula: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Pto. Ebullición: 254 °C
Densidad: 0,86
Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056329
Núm. CAS: 30673-60-0
EINECS: 250-283-1