Decanoato de sodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D0024-25G D0024-500G D0024-100G
TCIAD0024-25GEA 35 EUR
TCIAD0024-25G TCIAD0024-500G TCIAD0024-100G
Decanoato de sodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Decanoato de sodio
Formula: C₁₀H₁₉NaO₂
Número MDL: MFCD00066453
Núm. CAS: 1002-62-6
EINECS: 213-688-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=005763f560e18e7155ebb40f2526625eb3cc31ec&vid=005763f560e18e7155ebb40f2526625eb3cc31ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0% (calcd.on dried.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %