Laurato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
413040250 413041000 413040050
ACRO413040250EA 193 EUR
ACRO413040250 ACRO413041000 ACRO413040050
Laurato de sodio 98%
Laurato de sodio
Formula: C₁₂H₂₃NaO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041754
Núm. CAS: 629-25-4
EINECS: 211-082-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 7.8 to 15.5 %