2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26173.03
H26173.06
H26173.03EA
38.4
EUR
H26173.03
H26173.06
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 200958-40-3
Molecular Formula: C7H3BrF3NO3
Formula Weight: 286.00
Refractive Index: 1.508
Formula:
C₇H₃BrF₃NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973758 Núm. CAS: 200958-40-3 EINECS: None |