1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50576.03
H50576.06
H50576.03EA
205
EUR
H50576.03
H50576.06
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 1644-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Refractive Index: 1.5125
Boiling Point: 92-94°/20mm
MDL No.: MFCD00236347
Formula:
C₇H₄BrF₃S Pto. Ebullición: 92…94 °C (20 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236347 Núm. CAS: 1644-72-0 |