Ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dietilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22140.09 B22140.18
B22140.09EA 34.3 EUR
B22140.09 B22140.18
Ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dietilo 95%
Ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dietilo
Purity: 95% CAS No.: 3779-29-1 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 96-98°/8mm Beilstein Reference: 2050195 MDL No.: MFCD00019261
Formula: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,050
Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019261
Núm. CAS: 3779-29-1
EINECS: 223-239-4