2,6-Quinolinadiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, 2,6-Dihydroxyquinoline
D2822-1G
D2822-5G
TCIAD2822-1GEA
75
EUR
TCIAD2822-1G
TCIAD2822-5G
2,6-Quinolinadiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,6-Quinolinadiol
Formula:
C₉H₇NO₂ MW: 161,1600 g/mol |
Número MDL:
MFCD00239446 Núm. CAS: 19315-93-6 |
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |