cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27567.03
H27567.06
H27567.03EA
62
EUR
H27567.03
H27567.06
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3685-23-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 299-301°
MDL No.: MFCD00191730
Formula:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.19 g/mol Pto. de fusión: 299…301 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191730 Núm. CAS: 3685-23-2 |