cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A1448-1G
A1448-25G
A1448-5G
TCIAA1448-1GEA
32
EUR
TCIAA1448-1G
TCIAA1448-25G
TCIAA1448-5G
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191730 Núm. CAS: 3685-23-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |