trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
H27489.03 H27489.06
H27489.03EA 110 EUR
H27489.03 H27489.06
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3685-25-4 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00209953
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209953
Núm. CAS: 3685-25-4