trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A1656-1G A1656-25G A1656-5G
TCIAA1656-1GEA 31 EUR
TCIAA1656-1G TCIAA1656-25G TCIAA1656-5G
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Pto. de fusión: 495°C
Número MDL: MFCD00209953
Núm. CAS: 3685-25-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2fa7f18d4828427b093e2f717ae6532ff3e4cb7&vid=e2fa7f18d4828427b093e2f717ae6532ff3e4cb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %