Cloroformiato de bencilo 30 - 35% in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: CBZ-Cl (Z-Cl)
C0176-25ML C0176-500ML
TCIAC0176-25MLEA 22 EUR
TCIAC0176-25ML TCIAC0176-500ML
Cloroformiato de bencilo 30 - 35% in toluene
Cloroformiato de bencilo
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Número MDL: MFCD00000640
Núm. CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,01801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b879fd1bd831dfd961505b4100b602c77d5b2ec&vid=6a56d29c8f918187e1cda40b22078ae254e5fdc1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 30.0 to 35.0 w/w%