3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
330810050 330810250
ACRO330810050EA 45.6 EUR
ACRO330810050 ACRO330810250
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 86…89 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005831
Núm. CAS: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %