3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A13597.09 A13597.18 A13597.30
A13597.09EA 46.4 EUR
A13597.09 A13597.18 A13597.30
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Purity: 98% CAS No.: 3162-29-6 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 85-89° Boiling Point: 152-155°/15mm MDL No.: MFCD00005831
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Pto. Ebullición: 152…155 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005831
Núm. CAS: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1