Pirrolidina-1-ethilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 52.6 EUR
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
Pirrolidina-1-ethilamina 99%
Pirrolidina-1-ethilamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 66…70 °C (23 mmHg)
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003182
Núm. CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %