Pirrolidina-1-ethilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
B24645.06
B24645.14
B24645.22
B24645.06EA
57.4
EUR
B24645.06
B24645.14
B24645.22
Pirrolidina-1-ethilamina 99%
Pirrolidina-1-ethilamina
Purity: 99%
CAS No.: 7154-73-6
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4687
Odour: Amine-like
Boiling Point: 161°
Beilstein Reference: 102978
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003182
Formula:
C₆H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 161 °C Densidad: 0,904 Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003182 Núm. CAS: 7154-73-6 EINECS: 230-509-5 ADR: 8,II |