Pirrolidina-1-ethilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
A0884-25G A0884-5G
TCIAA0884-25GEA 207 EUR
TCIAA0884-25G TCIAA0884-5G
Pirrolidina-1-ethilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Pirrolidina-1-ethilamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00003182
Núm. CAS: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
UN: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc2ac94ea519b53ed132147e96b5bf7640fd1348&vid=bc2ac94ea519b53ed132147e96b5bf7640fd1348&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %