Pirrolidina-1-propilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
368090050 368090250
ACRO368090050EA 71.6 EUR
ACRO368090050 ACRO368090250
Pirrolidina-1-propilamina 98%
Pirrolidina-1-propilamina
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 191…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014100
Núm. CAS: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %