Pirrolidina-1-propilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
L04739.06 L04739.14
L04739.06EA 74.5 EUR
L04739.06 L04739.14
Pirrolidina-1-propilamina 97%
Pirrolidina-1-propilamina
Purity: 97% CAS No.: 23159-07-1 Molecular Formula: C7H16N2 Formula Weight: 128.22 Refractive Index: 1.4710 Boiling Point: 191-193° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014100
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Pto. Ebullición: 191…193 °C
Densidad: 1,014
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014100
Núm. CAS: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
ADR: 8,III