(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2R)-(-)-Glycidyl p-toluenesulphonate, (2R)-(-)-Glycidyl tosylate
T1611-25G T1611-5G
TCIAT1611-25GEA 88 EUR
TCIAT1611-25G TCIAT1611-5G
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (por GC)
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₁₂O₄S
Número MDL: MFCD00010834
Núm. CAS: 113826-06-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c5c197a79d6b3b39918dd404888bb397b93392b&vid=5c5c197a79d6b3b39918dd404888bb397b93392b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -20.0 deg (C=2.5, CH3CN)