(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2S)-(+)-Glycidyl tosylate, (s)-(+)-oxirane-2-methanol p-toluenesulphonate, (2S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulphonate
T1612-25G T1612-5G
TCIAT1612-25GEA 85 EUR
TCIAT1612-25G TCIAT1612-5G
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (por GC)
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,26 g/mol
Número MDL: MFCD00064489
Núm. CAS: 70987-78-9
EINECS: 417-210-7
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a59bda039dd246ad04c117c69060558bfce556aa&vid=a59bda039dd246ad04c117c69060558bfce556aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +20.0 deg (C=2.5, CH3CN)