1,2-Ethylenediphosphonic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L05828.06
L05828.14
L05828.06EA
104
EUR
L05828.06
L05828.14
1,2-Ethylenediphosphonic acid ≥97%
1,2-Ethylenediphosphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6145-31-9
Molecular Formula: C2H8O6P2
Formula Weight: 190.03
Melting Point: 217-221°
Beilstein Reference: 1780250
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013958
Formula:
C₂H₈O₆P₂ Pto. de fusión: 217…221 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013958 Núm. CAS: 6145-31-9 UN: 3261 ADR: 8,II |